Få mere at vide
Lithium Standard i baseolie 75, 1000 g/μg, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16321206 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
16321206 50 g
1 options
Artikelnummer. 16321206 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGLI82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    799.82 DKK
    562.80 DKK / 50g
    Spare 237.02 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Li1000 μg/g
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Lithium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7439-93-2, 8042-47-5
Analysecertifikat Med Analysecertifikat.
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel Li
MDL nummer MFCD00134051
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Li]
IUPAC navn lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 20
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:30145
Grad Olie/Plasma
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
Base Oil 75 1000μg/g ORG-LI8-2Z
Mostrar más Mostrar menos
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.