Få mere at vide
Lithium Standard For ICP , 10.000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10623103 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10623103 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
10030542 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623103 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLLI23X
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Li10.000μ g/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-93-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Li
Molekylvægt (g/mol) 6.94
MDL nummer MFCD00134051
InChI nøgle WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC navn lithium
SMIL [Li]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 39 elementer på ppb-niveau.
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Mængde 500 mL
Grad Forsikring
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10,000 µg/mL Lithium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium carbinate, nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug