Få mere at vide
Lithium opløsning til ICP 1g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
Specifications
Specifications
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Li |
| Koncentration | 1±0.002 g/L |
| Type | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Li |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nitric Acid |
| Mængde | 100 mL |