Få mere at vide
Lithium opløsning til ICP 1g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12966194 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12966194 250 mL Flaske 250ml
12956194 100 mL Flaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12966194 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 130 250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Li
Koncentration 1 ±0,002 g/L
Type Massespektrometristandard
Element Li
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Mængde 250 mL