Learn More
Lithium opløsning til ICP 1g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12956194 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 mL
250 mL
Emballage:
Flaske
missing translation for 'unitSize'
100ml
250ml
Product Code. 12956194
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical S 130 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifications
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Li
Koncentration 1±0.002 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Li
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid
Mængde 100 mL