Få mere at vide
Lithium, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15880231
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
15880231 50 g
1 options
Artikelnummer. 15880231 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8180440050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Granular (protective medium: argon for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
CAS 7439-93-2
Smeltepunkt 179°C
Tæthed 0.534 g/cm3 at 20°C
Mængde 50 g
Form Granular
MDL nummer MFCD00134051
Synonym Lithium, Lithium
Molekylvægt (g/mol) 6.94