Få mere at vide
Lithium, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Smeltepunkt | 179°C |
| Tæthed | 0.534 g/cm³ at 20°C |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Lithium, Lithium |
| Molekylvægt (g/mol) | 6.94 |