Få mere at vide
Lithium, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15889190
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15889190 100 g
15876390 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15889190 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8056600100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Sticks (protective liquid: paraffin oil for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-93-2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
Smeltepunkt 179°C
Tæthed 0.534 g/cm3 at 20°C
Mængde 100 g
Form Stick
MDL nummer MFCD00134051
Synonym Lithium, Lithium
Molekylvægt (g/mol) 6.94
Grad Ungraded