Få mere at vide
Lithiumsalicylat, tekniker.
Artikelnummer. 11358118
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358118 25 g 25g
11348118 100 g 100g
11368118 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039356.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 552-38-5 | C7H5LiO3 | 144,054 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-38-5
Molekylær formel C7H5LiO3
Molekylvægt (g/mol) 144.054
MDL nummer MFCD00045813
InChI nøgle PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium salicylate, unii-93f1sp6qin, salicylic acid lithium salt, dilithium salicylate, 93f1sp6qin, lithium 2-hydroxybenzoate, lithium 1+ ion salicylate, lithiumsalicylate, lithiumsalicylat, salicylicacidlithiumsalt
PubChem CID 23663621
IUPAC navn lithium;2-hydroxybenzoat
SMIL [Li+].C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium salicylate
Smeltepunkt (decomposition)
Lugt Sweet
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 144.05
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium salicylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium salicylate