Få mere at vide
Lithium salicylate, tech.
Artikelnummer. 11348118
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11348118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039356.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 552-38-5 | C7H5LiO3 | 144.054 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-38-5
Molekylær formel C7H5LiO3
Molekylvægt (g/mol) 144.054
MDL nummer MFCD00045813
InChI nøgle PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium salicylate, unii-93f1sp6qin, salicylic acid lithium salt, dilithium salicylate, 93f1sp6qin, lithium 2-hydroxybenzoate, lithium 1+ ion salicylate, lithiumsalicylate, lithiumsalicylat, salicylicacidlithiumsalt
PubChem CID 23663621
IUPAC navn lithium;2-hydroxybenzoat
SMIL [Li+].C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium salicylate
Smeltepunkt (decomposition)
Lugt Sweet
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 144.05
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver