Få mere at vide
Alfa Aesar™ Lithium pyruvate monohydrate
Artikelnummer. 11427777
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427777 10 g 10g
11437777 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427777 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A16308.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2922-61-4
Molekylær formel C3H3LiO3
Molekylvægt (g/mol) 93.994
MDL nummer MFCD00150352
InChI nøgle OFJHGWPRBMPXCX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium pyruvate, lithium 2-oxopropanoate, pyruvic acid lithium salt, propanoic acid, 2-oxo-, lithium salt, lithiumpyruvat, lithotab 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo-, lithium salt 1:1, c3h3o3.li, lithium pyruvate h2o, lithium 1+ pyruvate
PubChem CID 23663618
IUPAC navn lithium;2-oxopropanoate
SMIL [Li+].CC(=O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium pyruvate monohydrate
Mængde 10 g
Formel vægt 112.01 (94.00 Anhydrous)