Få mere at vide
Alfa Aesar™ Lithium phthalocyanine
Artikelnummer. 11378098
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378098 1 g 1g
11368098 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378098 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. 039334.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 25510-41-2
Molekylær formel C32H18Li2N8
Molekylvægt (g/mol) 528.432
MDL nummer MFCD00059094
InChI nøgle VEGOPYLKEARSAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dilithium phthalocyanine
PubChem CID 66736323
SMIL [Li].[Li].C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium phthalocyanine
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 526.41
Fysisk form Powder