Få mere at vide
Lithiumphosphat, Puratronic™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386827
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386827 25 g 25g
11396827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010743.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10377-52-3 | Li3O4P | 115.79 g/mol
Lithium phosphat batterier er nu meget brugt som en hæfteklamme til mobiltelefoner, bærbare computere og nogle andre gadgets. Anvendes i lavekspanderende porcelænsemaljeglasurer og polymermellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-52-3
Molekylær formel Li3O4P
Molekylvægt (g/mol) 115.79
MDL nummer MFCD00016187
InChI nøgle TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Synonym lithium phosphate, lithium orthophosphate, trilithium orthophosphate, trilithium phosphate, phosphoric acid, trilithium salt, unii-2qm4k05q74, lithiumphosphate, trilithotab phosphate, phosphoric acid, lithium salt 1:3, li3po4
PubChem CID 165867
SMIL [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium phosphate
Smeltepunkt 837°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Poor solubility in water. Insoluble in alcohols.
IUPAC navn trilithium(1+)phosphat
Formel vægt 115.79
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 2.54