Få mere at vide
Lithiumperoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316758
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316758 100 g 100g
11326758 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013421.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12031-80-0 | Li2O2 | 45.878 g/mol
Lithiumperoxid bruges i luftrensere. Det bruges også til at producere ilt med høj renhed. Det fungerer som en katalysator for polymerisation af styren til polystyren. Ydermere tjener det som hærdningsmiddel for specielle polymerer og en kilde til oxygen i lukkede rum, såsom ubåde og i åndedrætsapparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12031-80-0
Molekylær formel Li2O2
MDL nummer MFCD00016184
InChI nøgle HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25489
IUPAC navn dilithium;peroxid
SMIL [Li+].[Li+].[O-][O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium peroxide
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
FN nummer UN1472
Synonym dilithium peroxide, lithium peroxide li2 o2, lithium oxide, unii-9anx556r5f, lithium peroxide un1472 oxidizer
Opløselighedsinformation Soluble in anhydrous acetic acid. Insoluble in alcohol.
Molekylvægt (g/mol) 45.878
Formel vægt 45.88
Procent renhed 95%
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive