Få mere at vide
Lithium periodate dihydrate, Reagent Grade
Artikelnummer. 11328118
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328118 50 g 50g
11338118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039355.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 307310-74-3 | ILiO4 | 197.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 307310-74-3
Molekylær formel ILiO4
Molekylvægt (g/mol) 197.84
MDL nummer MFCD00049474
InChI nøgle SYWXNZXEJFSLEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium periodate, lithotab io4, acmc-20akme, lithium 1+ ion periodate, lithium 1+ periodate, lithium periodate lih4io6
PubChem CID 23711816
IUPAC navn lithium; periodat
SMIL [Li+].[O-]I(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium periodate dihydrate
Smeltepunkt >370°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
FN nummer UN1479
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 233.87 (197.84 Anhydrous)
Grad Reagens