Få mere at vide
Lithium Perchlorate Trihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Perchlorate Trihydrate |
| CAS | 13453-78-6 |
| Molekylær formel | ClLiO4 . 3H2O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClHO4.Li.3H2O/c2-1(3,4)5;;;;/h(H,2,3,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| SMIL | [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC navn | lithium;perchlorate;trihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.44 |
| Formel vægt | 159.9962 |