Få mere at vide
Lithiumperchlorattrihydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391738
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391738 250 g 250g
11381738 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011638.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13453-78-6 | ClH6LiO7 | 160.431 g/mol
Det bruges som iltkilde til kemiske iltgeneratorer, da det frigiver ilt ved høje temperaturer. Fremragende opløselighed af lithiumperchlorat tillader dets anvendelse i Diels-Alder-reaktioner. Det bruges også i lithium-ion-batterier som en elektrolyt og fungerer som et kaotropt middel til at denaturere proteiner. Det bruges i Baylis-Hillman-reaktionen som en katalysator i koblingen af alfa, beta-umættede carbonylforbindelser med aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-78-6
Molekylær formel ClH6LiO7
Molekylvægt (g/mol) 160.431
MDL nummer MFCD00149765
InChI nøgle JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
PubChem CID 23708903
IUPAC navn lithium;perklorat;trihydrat
SMIL [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium perchlorate trihydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Lineær formel LiClO4·3H2O
FN nummer UN1481
Merck Index 14,5539
Opløselighedsinformation Highly soluble in water,methanol,ethanol,ethyl acetate,diethyl ether,and acetone.
Formel vægt 160.45 (106.40 Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Tæthed 1.84 g/mL