Få mere at vide
Lithium perchlorate trihydrate, ACS, 63.0-68.0% LiClO{4}
Artikelnummer. 15477125
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477125 500 g 500g
15457125 10 g 10g
15467125 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045923.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13453-78-6 | ClH6LiO7 | 160.431 g/mol
Lithiumperchlorattrihydrat bruges som iltkilde til kemiske iltgeneratorer, da det frigiver ilt ved høje temperaturer. Fremragende opløselighed af lithiumperchlorat tillader dets anvendelse i Diels-Alder-reaktioner. Det bruges også i lithium-ion-batterier som en elektrolyt og fungerer som et kaotropt middel til at denaturere proteiner. Det bruges i Baylis-Hillman-reaktionen som en katalysator i koblingen af alfa, beta-umættede carbonylforbindelser med aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-78-6
Molekylær formel ClH6LiO7
Molekylvægt (g/mol) 160.431
MDL nummer MFCD00149765
InChI nøgle JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate trihydrate, perchloric acid, lithium salt, trihydrate, unii-jyk745743v, acmc-1c1zx, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
PubChem CID 23708903
IUPAC navn lithium;perklorat;trihydrat
SMIL [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium perchlorate trihydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lineær formel LiClO4·3H2O
FN nummer UN1481
Merck Index 14,5539
Opløselighedsinformation Highly soluble in water.
Formel vægt 160.45 (106.40 Anhydrous)
Grad ACS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 63.0 to 68.0% LiClO4
Lugt Odorless
Tæthed 1.84 g/mL