Få mere at vide
Lithium Perchlorate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Perchlorate |
| CAS | 7791-03-9 |
| Molekylær formel | ClO4 .Li |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Perchloric Acid Lithium Salt, PC 3600 |
| InChI formel | InChI=1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC navn | lithium;perchlorate |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.4 |
| Formel vægt | 105.9645 |