Få mere at vide
Lithiumperchlorat, vandfri, ACS, 95,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Lithiumperchlorat bruges som iltkilde til kemiske iltgeneratorer, da det frigiver ilt ved høje temperaturer. Fremragende opløselighed af lithiumperchlorat tillader dets anvendelse i Diels-Alder-reaktioner. Det bruges også i lithium-ion-batterier som en elektrolyt og fungerer som et kaotropt middel til at denaturere proteiner. Det bruges i Baylis-Hillman-reaktionen som en katalysator i koblingen af alfa, beta-umættede carbonylforbindelser med aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 400°C (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium perchlorate |
| Smeltepunkt | 236°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | LiClO4 |
| FN nummer | UN1481 |
| Merck Index | 14,5539 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.