Få mere at vide
Lithiumperchlorat, vandfri, ACS, 95,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301748
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301748 10 g 10g
11311748 100 g 100g
11321748 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011639.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Som et oxidationsmiddel
Lithiumperchlorat bruges som iltkilde til kemiske iltgeneratorer, da det frigiver ilt ved høje temperaturer. Fremragende opløselighed af lithiumperchlorat tillader dets anvendelse i Diels-Alder-reaktioner. Det bruges også i lithium-ion-batterier som en elektrolyt og fungerer som et kaotropt middel til at denaturere proteiner. Det bruges i Baylis-Hillman-reaktionen som en katalysator i koblingen af alfa, beta-umættede carbonylforbindelser med aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-9-7791
Molekylær formel ClH6LiO7
Molekylvægt (g/mol) 160.43
MDL nummer MFCD00011079
InChI nøgle JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
IUPAC navn lithium;perklorat
SMIL [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 400°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Lithium perchlorate
Smeltepunkt 236°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Lineær formel LiClO4
FN nummer UN1481
Merck Index 14,5539
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and ethyl acetate.
Formel vægt 106.4
Procent renhed ≤95.0%
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.43 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.