Få mere at vide
Alfa Aesar™ Lithium perchlorate, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11369738
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369738 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11369738 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. 044226.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 400°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Lithium perchlorate
Smeltepunkt 236°C
Navn note Anhydrous
CAS 3-9-7791
Farve White
Fysisk form Lump
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metals basis)
Molekylær formel ClH6LiO7
MDL nummer MFCD00011079
FN nummer UN1481
Merck Index 14,5539
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
InChI nøgle JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC navn lithium;perchlorate
Molekylvægt (g/mol) 160.43
PubChem CID 23665649
Formel vægt 106.4
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampule
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.43g/mL