Få mere at vide
Lithiumperklorat, ACS-reagens,≥ 95,0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15611760 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15611760 500 g Poly flaske 500g
15621760 5 g Poly Bottle 5g
15601760 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15611760 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 205281500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 95,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-9-7791
Molekylær formel ClH6LiO7
Molekylvægt (g/mol) 160.43
MDL nummer MFCD00011079
InChI nøgle JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Perchlorate
Smeltepunkt 236°C
Farve Hvid
pH 6.0 to 9.5 (at 106.4g/L 25°C)
Mængde 500 g
Lineær formel LiClO4
FN nummer UN1481
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
SMIL [Li+].O.O.O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC navn natrium;perklorat;hydrat
PubChem CID 516899
Formel vægt 106.39g/mol
Procent renhed ≥95.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Udseende Granules
Tæthed 2.420g/cu.cm