Få mere at vide
Lithium perchlorate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 10124070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10124070
Brand: Thermo Scientific Acros 194715000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7791-03-9 | ClLiO4 | 106.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Oxidationsreagens til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-9-7791
Molekylær formel ClLiO4
Molekylvægt (g/mol) 106.39
MDL nummer MFCD00011079
InChI nøgle JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
IUPAC navn lithium;perklorat
SMIL [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium perchlorate
Smeltepunkt 236.0°C
Navn note p.a.
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel LiClO4
Fieser 17,167
Merck Index 15, 5595
Opløselighedsinformation Solubility in water: 600g/L (25°C). Other solubilities: 1520g/L ethanol (25°C), 1820g/L methanol (25°C), 1140g/L ether (25°C), soluble in acetone and ethyl acetate
Formel vægt 106.39
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.