Få mere at vide
Lithiumperchlorat, 95+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10547372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10547372 500 g Plastflaske 500g
1 options
Product Code. 10547372 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 423865000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7791-03-9 | ClLiO4 | 106.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Lithium perchlorate
Smeltepunkt 236.0°C
CAS 3-9-7791
Farve Hvid
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 95% min. (Argentometry)
Molekylær formel ClLiO4
Lineær formel LiClO4
MDL nummer MFCD00011079
Fieser 17,167
Merck Index 15, 5595
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
Opløselighedsinformation Solubility in water: 600g/L (25°C). Other solubilities: 1520g/L ethanol (25°C), 1820g/L methanol (25°C), 1140g/L ether (25°C), soluble in acetone and ethyl acetate
InChI nøgle JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC navn lithium;perklorat
Molekylvægt (g/mol) 106.39
PubChem CID 23665649
Formel vægt 106.39
Procent renhed ≥95%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium perchlorate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Hazard Statement
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid, lithium salt