Få mere at vide
Lithium oxide, 99.5% (metals basis)
Beskrivelse
Den vigtigste anvendelse af kaliumchlorid er til fremstilling af gødning. Det finder anvendelse i medicin som en elektrolytgenopfylder og til behandling af hypokaliæmi med dets farmaceutiske præparat, en tilstand, hvor kaliumniveauet vil være lavt i blodet. Desuden finder det anvendelse som flusmiddel ved svejsning og metalstøbning. Det er nyttigt i vandblødgøringsenheder, visse afisningsprodukter og kalibrering af strålingsovervågningsudstyret. Det finder anvendelse som en scotofor i mørkesporede CRT'er.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium oxide |
| Smeltepunkt | 1427°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 29.88 |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium oxide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium oxide