Få mere at vide
Lithium oxide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11304797
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11304797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041832.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Use As a Ceramics and Special Glass Formulations, Carbon Dioxide Absorbent | CAS: 12057-24-8 | Li2O
Den vigtigste anvendelse af kaliumchlorid er til fremstilling af gødning. Det finder anvendelse i medicin som en elektrolytgenopfylder og til behandling af hypokaliæmi med dets farmaceutiske præparat, en tilstand, hvor kaliumniveauet vil være lavt i blodet. Desuden finder det anvendelse som flusmiddel ved svejsning og metalstøbning. Det er nyttigt i vandblødgøringsenheder, visse afisningsprodukter og kalibrering af strålingsovervågningsudstyret. Det finder anvendelse som en scotofor i mørkesporede CRT'er.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Luft- og fugtfølsomme; Optager let kuldioxid og vand fra luften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12057-24-8
Molekylær formel Li2O
Molekylvægt (g/mol) 29.88
MDL nummer MFCD00016183
InChI nøgle XZIUWXMPQBQHMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (lithiooxy)lithium
SMIL [Li]O[Li]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium oxide
Smeltepunkt 1427°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 29.88
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Udseende White powder
Tæthed 2.013 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium oxide