Få mere at vide
Lithium oxalate, 99+%
Artikelnummer. p-7049228
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11356758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013426.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 553-91-3 | C2Li2O4 | 101.90 g/mol
Lithiumoxalat bruges som lithiumbatterielektrolyt. Det bruges også som analytisk reagens og reducerende reagens. Desuden bruges det som et mellemprodukt i fremstillingen af andre kemikalier, såsom lægemidler, landbrugskemikalier, farvestoffer og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-91-3
Molekylær formel C2Li2O4
Molekylvægt (g/mol) 101.90
MDL nummer MFCD00040596
InChI nøgle YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium oxalate, dilithium oxalate, ethanedioic acid, dilithium salt, unii-k737ot0e73, oxalic acid dilithium salt, ethanedioic acid, lithium salt 1:2, oxalic acid dilithium, acmc-1ctwf, c2o4.2li, ksc492a1t
PubChem CID 68383
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium oxalate
Smeltepunkt (decomposition)
Tæthed 2.12 g/mL
Mængde 50 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5537
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn dilithium;oxalat
Formel vægt 101.96
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium oxalate