Få mere at vide
Lithiumoxalat, 99+%
Artikelnummer. 11356758
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356758 50 g 50g
11346758 250 g 250g
11336758 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11356758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013426.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 553-91-3 | C2Li2O4 | 101,90 g/mol
Lithiumoxalat bruges som lithiumbatterielektrolyt. Det bruges også som analytisk reagens og reducerende reagens. Desuden bruges det som et mellemprodukt i fremstillingen af andre kemikalier, såsom lægemidler, landbrugskemikalier, farvestoffer og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-91-3
Molekylær formel C2Li2O4
Molekylvægt (g/mol) 101.90
MDL nummer MFCD00040596
InChI nøgle YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium oxalate, dilithium oxalate, ethanedioic acid, dilithium salt, unii-k737ot0e73, oxalic acid dilithium salt, ethanedioic acid, lithium salt 1:2, oxalic acid dilithium, acmc-1ctwf, c2o4.2li, ksc492a1t
PubChem CID 68383
SMIL [Li+].[Li+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium oxalate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Tæthed 2.12 g/mL
Mængde 50 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,5537
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn dilithium;oxalat
Formel vægt 101.96
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium oxalate