Få mere at vide
Lithiumnitrid, 99,4% (metalbasis)
Artikelnummer. 11343637
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343637 10 g 10g
11333637 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035479.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26134-62-3 | Li3N | 34,83 g/mol
Lithiumnitrid bruges i metallurgi og kemisk syntese. Det bruges også til at opbevare brint og fungerer som en kilde til nitridionen. Det er involveret i fremstillingen af lithiumhydrid og lithiumamid samt et reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26134-62-3
Molekylær formel Li3N
Molekylvægt (g/mol) 34.83
MDL nummer MFCD00016186
InChI nøgle IDBFBDSKYCUNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitride, trilithium nitride, li3n, lithium nitride li3n, nitrure de lithium, li3-n, nitruro de litio spanish, nitrure de lithium french, lithium nitride,anh, nli3
PubChem CID 520242
SMIL [Li]N([Li])[Li]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium nitride
Smeltepunkt 845°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.4% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in organic solvents.
IUPAC navn Lithiumnitrid
Formel vægt 34.82
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.30 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium nitride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium nitride