Få mere at vide
Lithium nitride, 99.4% (metals basis)
Artikelnummer. 11333637
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333637 50 g 50g
11343637 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035479.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26134-62-3 | Li3N | 34.83 g/mol
Lithiumnitrid bruges i metallurgi og kemisk syntese. Det bruges også til at opbevare brint og fungerer som en kilde til nitridionen. Det er involveret i fremstillingen af lithiumhydrid og lithiumamid samt et reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26134-62-3
Molekylær formel Li3N
Molekylvægt (g/mol) 34.83
MDL nummer MFCD00016186
InChI nøgle IDBFBDSKYCUNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitride, trilithium nitride, li3n, lithium nitride li3n, nitrure de lithium, li3-n, nitruro de litio spanish, nitrure de lithium french, lithium nitride,anh, nli3
PubChem CID 520242
SMIL [Li]N([Li])[Li]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium nitride
Smeltepunkt 845°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in organic solvents.
IUPAC navn trilithium;azanid
Formel vægt 34.82
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.30 g/mL