Få mere at vide
Lithiumnitrat, reagenskvalitet, Honeywell™
Artikelnummer. 16695763 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 kg
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16695763 25 kg
16605773 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16695763 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 22798625KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-69-4
Molekylær formel LiNO3
Molekylvægt (g/mol) 68.94
MDL nummer MFCD00011094
InChI nøgle IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn lithium(1+)nitrat
SMIL [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt >450°C (Decomposes below the boiling point)
Kemisk navn eller materiale Lithium nitrate
Smeltepunkt 0.25°C 3 to 264°C
Farve Farveløs
CAS Max % ≤ 100%
pH 7 til 9
Mængde 25 kg
Tæthed 2.38 g/cm3