Få mere at vide
Lithiumnitrat, ioniseringsbufferopløsning, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416885
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416885 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15416885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045293.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium nitrate Ionization Buffer Solution
CAS 7790-69-4
Fysisk form Væske
Molekylær formel LiNO3
Koncentration 1% Li (as Li2CO3) in 5% HNO3
MDL nummer MFCD00011094
FN nummer UN3264
InChI nøgle IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn lithium;nitrat
Molekylvægt (g/mol) 68.94
PubChem CID 10129889
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:63315
Grad Specpure