Få mere at vide
Lithium Nitrate Ionization Buffer: 1% Li (from carbonate) in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003111
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
30003111 100 ml
1 options
Artikelnummer. 30003111 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMLIN1P100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lithium Nitrate Ionization Buffer: 1% Li (from carbonate) in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnavne Lithium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Li
Koncentration 1%
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
SMIL [Li]
IUPAC navn Lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 6.94
Mængde 100 ml
Formel vægt 7.016 g/mol