Få mere at vide
Lithium nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11366827
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366827 10 g 10g
11376827 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010742.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Kobber(II)sulfat, pentahydrat kan tilsættes kaliumpermanganat for at give et oxidationsmiddel til omdannelse af primære alkoholer. Det bruges til at ætse zink- eller kobberplader til dybtryk og som bejdsemiddel ved vegetabilsk farvning. I analytisk kemi bruges det i Fehlings opløsning og Benedicts opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-69-4
Molekylær formel LiNO3
Molekylvægt (g/mol) 68.94
MDL nummer MFCD00011094
InChI nøgle IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMIL [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium nitrate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water(2340g/L). Also soluble in ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
IUPAC navn lithium;nitrat
Formel vægt 68.95 (Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic