Få mere at vide
Lithiumnitrat vandfri, ekstra ren, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12620356 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12620356 500 g 500g
10568620 100 g 100g
12698635 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12620356 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/2350/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-69-4
Molekylær formel LiNO3
Molekylvægt (g/mol) 68.94
MDL nummer MFCD00011094
InChI nøgle IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMIL [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 600°C
Smeltepunkt 251 °C
Farve Hvid
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
IUPAC navn lithium(1+)nitrat
Formel vægt 68.95g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.