Få mere at vide
Lithium nitrate, anhydrous, 99%
Artikelnummer. 11336728
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336728 5 kg 5kg
11326728 25 g 25g
11316728 250 g 250g
11346728 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11336728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013405.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used in Ceramics, Pyrotechnics, Salt Baths | CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Ethylenglycol bruges som en forløber for synteser af polymerer som polyesterfibre, harpikser og polyethylenterephthalat, som finder anvendelse ved fremstilling af plastikflasker. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af 1,4-dioxan. Det spiller en vigtig rolle i organisk syntese som en beskyttelsesgruppe for carbonylgrupper. Det er et nyttigt tørremiddel på grund af dets høje kogepunkt og affinitet til vand. Det spiller en vigtig rolle at fjerne vanddamp fra naturgas, før man går videre til yderligere processer. Dens vigtigste anvendelse er som et medium til konvektiv varmeoverførsel i biler og væskekølede computere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-69-4
Molekylær formel LiNO3
Molekylvægt (g/mol) 68.94
MDL nummer MFCD00011094
InChI nøgle IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMIL [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 600°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Lithium nitrate, anhydrous
Smeltepunkt 264°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
IUPAC navn lithium(1+)nitrat
Formel vægt 68.95
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 2.38
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium nitrate, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium nitrate