Få mere at vide
Lithium nitrate, anhydrous, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Lithiumnitrat bruges i keramik, pyroteknik, saltbade, varmevekslermedier, køleanlæg, raketdrivstof og i solcellebatterier. Det fungerer som et oxidationsmiddel, der bruges til fremstilling af rødfarvet fyrværkeri og blus, som en katalysator til at fremskynde nedbrydningen af nitrogenoxider og som et medium til at lagre varme modtaget fra solen til madlavning. Det påføres på betonbelægninger for at modstå vejrpåvirkninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under Argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 600°C (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium nitrate |
| Smeltepunkt | 264°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Crystalline/Lump |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2722 |
| Merck Index | 14,5536 |
| Vis mere |