Få mere at vide
Lithium nitrate, anhydrous, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. 11381578
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381578 250 g 250g
11371578 1 g 1g
11361578 10 g 10g
11351578 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11381578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010985.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Lithiumnitrat, vandfrit bruges til fremstilling af rødfarvet fyrværkeri og blus. er blevet foreslået som et medium til at lagre varme opsamlet fra solen til madlavning. En Fresnel-linse ville blive brugt til at smelte fast lithiumnitrat, som derefter ville fungere som et 'solbatteri', hvilket gør det muligt at omfordele varmen senere ved konvektion
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-69-4
Molekylær formel LiNO3
Molekylvægt (g/mol) 68.94
MDL nummer MFCD00011094
InChI nøgle IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
IUPAC navn lithium;nitrat
SMIL [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 600°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Lithium nitrate
Smeltepunkt 264°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2722
Merck Index 14,5536
Opløselighedsinformation Soluble in water. Also soluble in ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
Formel vægt 68.95
Procent renhed 99.98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.38 g/mL