Tekniske data
| Kogepunkt | 600.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Lithium nitrate |
| Smeltepunkt | 251.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Adhering Crystalline Powder |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | LiNO3 |
| Merck Index | 15, 5592 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium nitrate
- Advarsel
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.