Få mere at vide
Lithium nitrate, 99.999%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10705822 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10705822 5 g Glasflaske 5g
10028269 25 g Glasflaske 25g
10647770 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10705822 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212540050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-69-4
Molekylær formel LiNO3
Molekylvægt (g/mol) 68.94
MDL nummer MFCD00011094
InChI nøgle IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMIL [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 600.0°C
Kemisk navn eller materiale Lithium nitrate
Smeltepunkt 251.0°C
Farve Sort til blå
Fysisk form Lustrous Spheres
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel LiNO3
Merck Index 15,5592
Opløselighedsinformation Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC navn lithium(1+)nitrat
Formel vægt 68.95
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.38
Tæthed 2.3800g/mL