Få mere at vide
Lithium nitrate, 99.999%, (trace metal basis) Artikelnummer.: 10647770
Lithium nitrate, 99.999%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10647770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 g, Glasflaske, 100g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10647770
Brand: Thermo Scientific Acros 212541000
Science Is Hard Enough Your Bioreagents Shouldn’t Be
Brug rabatkode 24128 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-69-4
Molekylær formel LiNO3
Molekylvægt (g/mol) 68.94
MDL nummer MFCD00011094
InChI nøgle IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpureVis mereVis mindre
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMIL [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 600.0°C
Kemisk navn eller materiale Lithium nitrate
Smeltepunkt 251.0°C
Farve Sort til blå
Fysisk form Lustrous Spheres
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel LiNO3
Merck Index 15,5592
Opløselighedsinformation Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC navn lithium;nitrat
Formel vægt 68.95
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.38
Tæthed 2.3800g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0456889 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer212541000,212540250,212540050
PartinummerA0468821 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer212541000,212540250,212540050
PartinummerA0445107 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/02/2024 Artikelnummer212541000,212540250,212540050
PartinummerA0427042 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/02/2024 Artikelnummer212541000,212540250,212540050
PartinummerA0456889 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/10/2023 Artikelnummer212541000,212540250,212540050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium nitrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium nitrate
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lithium nitrate, 99.999%, (trace metal basis) >