Få mere at vide
Lithium niobiumoxid, Puratronic™ , 99,998% (metalbasis ekskl. Ta), Ta< 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336827
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336827 25 g 25g
11346827 100 g 100g
11356827 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010741.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12031-63-9 | LiNbO3 | 147.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12031-63-9
Molekylær formel LiNbO3
Molekylvægt (g/mol) 147.84
MDL nummer MFCD00011080
InChI nøgle GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithium niobate
PubChem CID 23665650
IUPAC navn lithium;oxido(dioxo)niobium
SMIL [Li+].[O-][Nb](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium niobium oxide
Smeltepunkt ∼1275°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Ta), Ta< 50 ppm
Formel vægt 147.85
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
Tæthed 4.3 g/mL