Få mere at vide
Lithiumniobiummethoxid, 99+% (metalbasis), 5% w/v i methanol
Description
Anvendes som forløber for kemisk dampaflejring af tynde film til lithium-ion batterielektrolytmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lithium niobium methoxide |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | LiNb(OCH3)6 |
| Mængde | 25 mL |
| FN nummer | UN1230 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Helt blandbar med vand. |
| Formel vægt | 285.92 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Væske |