Få mere at vide
Lithium niobium methoxide, 99+% (metals basis), 5% w/v in methanol
Artikelnummer. 11303528
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 11303528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039154.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21864-11-9
Anvendes som forløber for kemisk dampaflejring af tynde film til lithium-ion batterielektrolytmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21864-11-9
MDL nummer MFCD00210627
Synonym lithium niobium methoxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium niobium methoxide
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel LiNb(OCH3)6
Mængde 100 mL
FN nummer UN1230
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible with water.
Formel vægt 285.92
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske