Få mere at vide
Lithiumniobiumisopropoxid, 99+% (metalbasis), 5% w/v i isopropanol
Artikelnummer. 11384858
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384858 25 mL 25ml
11374858 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043175.AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 21864-21-1 | C18H42LiNbO6
Anvendes som faststofelektrolyt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21864-21-1
Molekylær formel C18H42LiNbO6
MDL nummer MFCD00210626
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium niobium isopropoxide
Lugt Alkohollignende
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel LiNb(OC3H7)6
Mængde 25 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 454.38
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske