Få mere at vide
Lithium niobium isopropoxide, 99+% (metals basis), 5% w/v in isopropanol
Artikelnummer. 11374858
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 11374858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043175.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21864-21-1 | C18H42LiNbO6
Anvendes som faststofelektrolyt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21864-21-1
Molekylær formel C18H42LiNbO6
MDL nummer MFCD00210626
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium niobium isopropoxide
Lugt Alcohol-like
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel LiNb(OC3H7)6
Mængde 100 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 454.38
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske