Få mere at vide
Lithium molybdenum oxide, 99+%
Artikelnummer. 11376758
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376758 100 g 100g
11366758 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013427.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13568-40-6 | Li2MoO4 | 173.826 g/mol
Lithiummolybdænoxid bruges hovedsageligt som en inhibitor i nogle typer industriklimaanlæg. Det bruges i sammenlignende egenskabsundersøgelser af batterisystemer. Det er blevet brugt som en råoliekrakningskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13568-40-6
Molekylær formel Li2MoO4
Molekylvægt (g/mol) 173.826
MDL nummer MFCD00016178
InChI nøgle NMHMDUCCVHOJQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium molybdate, dilithium 1+ ion molybdate, dilithium dioxido dioxo molybdenum, dilithotab molybdate, 2li.moo4
PubChem CID 6093689
IUPAC navn dilithium;dioxido(dioxo)molybdæn
SMIL [Li+].[Li+].[O-][Mo](=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium molybdenum oxide
Smeltepunkt 705°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 173.83
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.66 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.