Få mere at vide
Lithiummethoxid, 98+%
Artikelnummer. 11399608
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399608 500 g -
11309618 25 g 25g
11389608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044129.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 865-34-9 | CH3LiO | 37,97 g/mol
Lithiummethoxid bruges i sol-gel syntese af lithiumborophosphater. Det er også nyttigt til deprotoneringsreaktioner i organisk syntese. Ydermere tjener det som en mild base i organisk syntese, især ved transesterificeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 865-34-9
Molekylær formel CH3LiO
Molekylvægt (g/mol) 37.97
MDL nummer MFCD00036357
InChI nøgle JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
PubChem CID 4177230
SMIL [Li+].C[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium methoxide
Smeltepunkt >500 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Lineær formel LiOCH3
Mængde 500 g
FN nummer UN3206
Beilstein 3552389
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
IUPAC navn lithium;methanolat
Formel vægt 37.98
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver