Få mere at vide
Lithium Metaborate, Purum p.a., Anhydrous, Molar ratio (B2O3/Li2O): 0.95-1.05, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium metaborate |
| Smeltepunkt | 845°C |
| CAS | 13453-69-5 |
| Farve | White |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | B4H14Li2O7 |
| Lineær formel | LiBO2 |
| MDL nummer | MFCD00011089 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Vis mere |